Learn More
VITLAB™ Matraz aforado de PMP de clase A
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
Altura (métrico):
90 mm
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
310 mm
Descripción:
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 10/19
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 12/21
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 14/23
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 19/26
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 24/29
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón de rosca de color
Tolerancia:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,10 mL
±0,15 ml
±0,40 ml
± 0,04 ml
± 0,25 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
- Protege las muestras de forma segura frente a los efectos de la luz, al mismo tiempo que mantiene una gran transparencia para permitir establecer los volúmenes de manera exacta
- Con la marca de anillo calibrada individualmente en ‘in’
- Tolerancias de clase B según la DIN/ISO 1042
- Con número de lote impreso y certificado de lote
- La tensión térmica de hasta 121 °C (esterilización en autoclave) no supera permanentemente el límite de tolerancia
- Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
- También disponible con certificado de calibración de DAkkS o certificado de calidad individual
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Sí |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Color | Transparente |
| Descripción | Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 19/26 |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | PMP |
| Altura (métrico) | 270 mm |
| Tolerancia | ± 0,25 ml |
| Clase | A |
| Tipo de tapón | Tapón de suelo estándar |