Learn More
VITLAB™ Matraz aforado de PMP de clase A
Código de producto. 10204461
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
Altura (métrico):
90 mm
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
310 mm
Descripción:
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 10/19
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 12/21
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 14/23
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 19/26
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 24/29
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón de rosca de color
Tolerancia:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,10 mL
±0,15 ml
±0,40 ml
± 0,04 ml
± 0,25 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 6
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Descripción Tolerancia unitSize
10204461 250 mL 235 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 19/26 ±0,15 ml cada uno
11328553 1000 ml 310 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 24/29 ±0,40 ml paquete de 3
10298074 1000 ml 310 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón de rosca de color ±0,40 ml cada uno
17827810 100 ml 180 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 14/23 ±0,10 mL paquete de 2
11398543 100 ml 180 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 14/23 ±0,10 mL paquete de 6
10395801 100 ml 180 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 14/23 ±0,10 mL 1 PCS
17827820 10 ml 90 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 10/19 ± 0,04 ml paquete de 2
11827920 10 ml 90 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 10/19 ± 0,04 ml paquete de 6
11877253 25 mL 115 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 10/19 ±0,04 ml paquete de 2
17847810 250 mL 235 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 19/26 ±0,15 ml paquete de 2
10116074 500 ml 270 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón de rosca de color ± 0,25 ml paquete de 2
17887810 500 ml 270 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 19/26 ± 0,25 ml paquete de 2
11318553 500 ml 270 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 19/26 ± 0,25 ml paquete de 4
11388543 50 ml 150 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 12/21 ±0,06 ml 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10204461 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 67404
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Defina volúmenes de forma precisa con estos matraces para obtener mediciones exactas en aplicaciones de laboratorio. Los matraces aforados de PMP de clase A VITLAB™ incluyen una marca de calibración única que define el volumen calibrado de manera exacta. Disponibles en PMP transparente o muy transparente con absorción de UV para el almacenamiento de sustancias sensibles a la luz.
  • Protege las muestras de forma segura frente a los efectos de la luz, al mismo tiempo que mantiene una gran transparencia para permitir establecer los volúmenes de manera exacta
  • Con la marca de anillo calibrada individualmente en ‘in’
  • Tolerancias de clase B según la DIN/ISO 1042
  • Con número de lote impreso y certificado de lote
  • La tensión térmica de hasta 121 °C (esterilización en autoclave) no supera permanentemente el límite de tolerancia
  • Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
  • También disponible con certificado de calibración de DAkkS o certificado de calidad individual
Especificaciones
Calibración Sí
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Color Transparente
Descripción Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 19/26
Capacidad (métrico) 250 mL
Material PMP
Altura (métrico) 235 mm
Tolerancia ±0,15 ml
Clase A
Tipo de tapón Tapón de suelo estándar