Learn More
BRAND™ Matraz aforado de PMP de clase A
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Fabricación en PMP transparente
- Incluye tapón de polipropileno
- Límites de error según clase A, DIN EN ISO 1042
- Incluye un certificado de lote
- Calibrado para contener (TC, In)
- La exposición a temperaturas de hasta 121 °C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error
- Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
- Altura = Altura sin tapón
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | para contener (TD, In) |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | PMP |
| Altura (métrico) | 90 mm |
| Límite de error | ±0,04 ml |
| Estilo de cuello | Ancha |
| N.° por paquete | 1 |
| Junta cónica estándar | NS 10/19 |
| Mostrar más |