Learn More
Herka™ Pipeta de clase A, volumen 2
Marca:  Herka™ A1709603
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11980597
  • 47.20€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Especificaciones
25 mL
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Herka™ Pipeta de clase A, volumen 2 > 25 ml