Learn More
Hirschmann™ Pipetas de medición graduadas USP marrones de clase A
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
3 ml
8 ml
9 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Descripción
- Con identificación de lote con fecha
- Fabricado en vidrio sódico-cálcico, vidrio AR™ con una superficie lisa y no porosa
- Con marca de volumen
- Graduación marrón
Especificaciones
Especificaciones
| Clase | A |
| Material | AR-GLAS™ |
| Para utilizar con (aplicación) | Precisión volumétrica en el pipeteo |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Marrón |
| Tolerancia | 0,001 mL |
| Volumen (métrico) | 3 ml |
| Longitud (métrico) | 310 ± 10 mm |