Description
- Borosilicate 3.3
- To DIN EN ISO 1042
- Calibrated to contain (TC, In)
- Includes USP certificate
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | USP de un solo lote |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reusable |
| Graduated | Sí |
| Mouth Style | Narrow |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del fondo | Plano |