Descripción
- Borosilicate 3.3
- To DIN EN ISO 1042
- Calibrated to contain (TC, In)
- Includes USP certificate
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP de un solo lote |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reusable |
| Graduated | Sí |
| Mouth Style | Narrow |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del fondo | Plano |