Learn More
BRAND™ Class A Borosilicate Volumetric Flask with Glass Stopper
Código de producto. 17917210 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17917210 5 L cada uno
1 options
Código de producto. 17917210
Marca: BRAND™ DAKKS/37266
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Borosilicate volumetric flask with glass stopper and ISO batch certificate.
  • Borosilicate 3.3
  • DIN EN ISO 1042
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • All BLAUBRAND™ volumetric flasks are delivered with a batch number and batch certificate included in the original packaging. They are also available with individual certificates or DAkkS calibration certificate upon request.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 L
Material Borosilicate Glass (3.3)
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reusable
Graduated Sí
Mouth Style Narrow
Esterilidad No estéril
Forma del fondo Plano