Learn More
Hirschmann™ Matraces de medición graduados en blanco de vidrio ámbar de clase A
Descripción
- Graduación en blanco
- Clase A
- Con identificación de lote fechada
- Tapón de PE y esmerilado estándar
- Fabricados con vidrio de borosilicato de DURAN™ para ofrecer una alta resistencia química y térmica
- Certificado USP
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polietileno |
| Color | Ámbar |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Para utilizar con (aplicación) | Liquid handling of light-sensitive products |
| Altura (métrico) | 90 ± 5 mm |
| Junta cónica estándar | Ground 10/19 |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
| Forma del fondo | Plano |
| Mostrar más |