Learn More
Afora™ Pipeta de marca 1 clase A
Descripción
- Fabricadas en vidrio AR
- Se suministran con certificado de calidad, con referencia al nº de lote de fabricación
- Cumplen la norma UNE-EN-ISO 648
- Aforo y marca grabados en pintura ámbar imborrable
- Posibilidad de suministrarse con certificado de calibración emitido según la norma UNE-EN-ISO 17025 (acreditación ENAC). Consultar con el servicio de Atención al Cliente
Pipeta Aforada clase A
• Vidrio borosilicatado
• Pipeta de clase A derrame total
• Vidrio borosilicatado
• Pipeta de clase A derrame total
Especificaciones
Especificaciones
| Clase | A |
| Cantidad | 1/pack |
| Volumen (métrico) | 25 ml |
| Tipo | Pipeta de clase A. |