Description
- Clase 3,1
- Alarma visual roja
- Dispositivos de seguridad también disponibles en la clase 2 y 3,3
Specifications
Specifications
| Descripción | Dispositivo de seguridad de temperatura independiente clase 3,1: con alarma visual (DIN 12880) |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER FD 56, FD 115, FD 260, BINDER Chambers FD 720 |
| Material | Plástico |
| Tipo | Certificado de calibración de temperatura |
| Para utilizar con (aplicación) | Regulación de temperatura |