Descripción
- Clase 3,1
- Alarma visual roja
- Dispositivos de seguridad también disponibles en la clase 2 y 3,3
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Dispositivo de seguridad de temperatura independiente clase 3,1: con alarma visual (DIN 12880) |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER FED 56, FED 115, FED 260, FED 720 |
| Material | Plástico |
| Tipo | Certificado de calibración de temperatura |
| Para utilizar con (aplicación) | Regulación de temperatura |