Learn More
BINDER™ Dispositivo de seguridad de temperatura dependiente clase 3.1
Dispositivo de seguridad de temperatura independiente clase 3,1: con alarma visual (DIN 12880)
Marca: BINDER™ 8012-1643
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Clase 3,1
- Alarma visual roja
- Dispositivos de seguridad también disponibles en la clase 2 y 3,3
Especificaciones
Dispositivo de seguridad de temperatura independiente clase 3,1: con alarma visual (DIN 12880) | |
Plástico | |
Regulación de temperatura |
Cámaras BINDER FD 56, FD 115, FD 260, BINDER Chambers FD 720 | |
Certificado de calibración de temperatura |
Título del producto
BINDER™ Dispositivo de seguridad de temperatura dependiente clase 3.1 > Para su uso con: FD 56, FD 115, FD 260, FD 720
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido