Learn More
Erlab Cabina de seguridad de clase 2: Solis Essentiel
Description
- Filtros HEPA H14 de alta eficacia
- Doble ventilación
- Alarmas visuales y sonoras
- Ventanas laterales transparentes para un entorno luminoso y abierto
- Acceso completo al depósito para desinfectar completamente
- Pantalla táctil muy intuitiva: para ajustar el brillo en la cámara de manipulación, la duración del ciclo UV, el tiempo de uso, el estado de los filtros HEPA
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Norma EN 12469-2000 |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Anchura (métrico) interior | 980 mm |
| Modelo | Solis Essentiel 900 |
| Nivel de ruido | 56 dB |
| Salidas | 2 |
| Consumo de energía | 550 W |
| Abertura de guillotina (métrico) | 600 mm |
| Volumen de escape (métrico) | >240 m3/h |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección del manipulador |
| Show More |