Learn More
Erlab Cabina de seguridad de clase 2: Solis Essentiel
Código de producto. 17716634
Change view
Click to view available options
Modelo:
Solis Essentiel 1200
Solis Essentiel 1500
Solis Essentiel 1800
Solis Essentiel 900
Consumo energético (punto de ajuste de funcionamiento):
150 W
170 W
290 W
310 W
Consumo energético (modo de flujo reducido):
80 W
90 W
105 W
115 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Consumo energético (punto de ajuste de funcionamiento) Consumo energético (modo de flujo reducido) unitSize
17716634 Solis Essentiel 1500 290 W 105 W cada uno
17706634 Solis Essentiel 1200 170 W 90 W cada uno
17726634 Solis Essentiel 900 150 W 80 W cada uno
17736634 Solis Essentiel 1800 310 W 115 W cada uno
4 options
Código de producto. 17716634
Marca: Erlab HOT19835
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Protección absoluta para usuarios, muestras y medio ambiente, mientras se manipulan muestras patógenas de clase 1 y 2.
  • Filtros HEPA H14 de alta eficacia
  • Doble ventilación
  • Alarmas visuales y sonoras
  • Ventanas laterales transparentes para un entorno luminoso y abierto
  • Acceso completo al depósito para desinfectar completamente
  • Pantalla táctil muy intuitiva: para ajustar el brillo en la cámara de manipulación, la duración del ciclo UV, el tiempo de uso, el estado de los filtros HEPA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Norma EN 12469-2000
Material de la cámara Acero inoxidable
Anchura (métrico) interior 1590 mm
Modelo Solis Essentiel 1500
Nivel de ruido 58 dB
Salidas 2
Consumo de energía 750 W
Abertura de guillotina (métrico) 600 mm
Volumen de escape (métrico) >410 m3/h
Para utilizar con (aplicación) Protección del manipulador
Anchura exterior (métrico) 1825 mm
Consumo energético (modo de flujo reducido) 105 W
Puertos USB-A, DOP
Altura (métrico) 1421 mm
Consumo energético (punto de ajuste de funcionamiento) 290 W