Learn More
Erlab Cabina de seguridad de clase 2: Solis Essentiel
Código de producto. 17706634
Click to view available options
Modelo:
Solis Essentiel 1200
Solis Essentiel 1500
Solis Essentiel 1800
Solis Essentiel 900
Consumo energético (punto de ajuste de funcionamiento):
150 W
170 W
290 W
310 W
Consumo energético (modo de flujo reducido):
80 W
90 W
105 W
115 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17706634
Marca: Erlab HOT19822
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Protección absoluta para usuarios, muestras y medio ambiente, mientras se manipulan muestras patógenas de clase 1 y 2.
  • Filtros HEPA H14 de alta eficacia
  • Doble ventilación
  • Alarmas visuales y sonoras
  • Ventanas laterales transparentes para un entorno luminoso y abierto
  • Acceso completo al depósito para desinfectar completamente
  • Pantalla táctil muy intuitiva: para ajustar el brillo en la cámara de manipulación, la duración del ciclo UV, el tiempo de uso, el estado de los filtros HEPA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Norma EN 12469-2000
Material de la cámara Acero inoxidable
Anchura (métrico) interior 1285 mm
Tipo de producto Cabina de seguridad para productos biológicos
Modelo Solis Essentiel 1200
Nivel de ruido 56 dB
Salidas 2
Consumo de energía 600 W
Abertura de guillotina (métrico) 600 mm
Volumen de escape (métrico) >320 m3/h
Para utilizar con (aplicación) Protección del manipulador
Anchura exterior (métrico) 1520 mm
Consumo energético (modo de flujo reducido) 90 W
Puertos USB-A, DOP
Altura (métrico) 1421 mm
Consumo energético (punto de ajuste de funcionamiento) 170 W