Learn More
Erlab Cabina de seguridad de clase 2: ventilación doble con un sistema integrado de descontaminación biológica
Descripción
- Un filtro HEPA H14 de alta eficacia elimina las partículas del aire ambiente antes de suministrar aire a la cámara de manipulación: Se filtra el 99,999 % de las partículas >0,3 µm.
- La tasa de extracción es del 38 % y la tasa de recirculación del 62 %.
- Barrera de aire frontal muy fuerte.
- Ventana delantera eléctrica y deslizante a un ángulo de 10° fabricados con vidrio laminado, conforme a la norma EN12469.
- La red LED proporciona iluminación que se puede ajustar de suave a muy brillante.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Decontamination with H202 |
| Certificaciones/conformidad | Norma EN 12469-2000 |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Anchura (métrico) interior | 1590 mm |
| Tipo de producto | Cabina de seguridad para productos biológicos |
| Modelo | Solis Premium 1500 |
| Nivel de ruido | 58 dB |
| Salidas | 2 |
| Consumo de energía | 750 W |
| Abertura de guillotina (métrico) | 600 mm |
| Mostrar más |