missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CLASRP Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16690885 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16690885 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16690885

Marca: Invitrogen™ PA5104438

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total SFRS16.

CLASRP is probably functions as an alternative splicing regulator. CLASRP may regulate the mRNA splicing of genes such as CLK1. This may act by regulating members of the CLK kinase family.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLASRP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica CLASRP
N.º de referencia del gen Q5HZB6, Q8CFC7, Q8N2M8
Alias de gen Clasp; Clasrp; CLK4 associating serine/arginine rich protein; Clk4 associating SR-related protein; CLK4-associating serine/arginine rich protein; Clk4-associating SR-related protein; Serine/arginine-rich splicing factor 16; Sfrs16; Splicing factor, arginine/serine-rich 16; splicing factor, arginine/serine-rich 16 (suppressor-of-white-apricot homolog, Drosophila); Srsf16; suppressor of white apricot homolog 2; suppressor of white-apricot homolog 2; SWAP2; UNQ2428/PRO4988
Símbolos de los genes CLASRP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human CLASRP(Accession Q8N2M8), corresponding to amino acid residues E216-R266.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11129, 499390, 53609
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.