Learn More
Sartorius Estación y bandeja Claristep™
Código de producto. 15539714 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
:
Estación y bandeja Claristep™; capacidad: 600 μl
Código de producto.
15539714 Estación y bandeja Claristep™; capacidad: 600 μl
1 options
Código de producto. 15539714
Marca: Sartorius 17CM8
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Bandeja y estación únicas
La estación y la bandeja Claristep™ permiten el procesamiento de filtros Claristep™. No se necesita fuente de vacío. No se necesita fuente de alimentación.
  • Multiplex de hasta 8 muestras
  • Simplemente coloque los viales de muestra en la bandeja de la estación y coloque los filtros Claristep™ encima
  • Una vez que la muestra se ha llenado en el depósito del filtro Claristep™, la tapa de la estación se cierra con la mano y el líquido se filtra
  • Blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 600 μl
Contenido del kit Bandeja y estación únicas
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Cantidad 1 Ea.
Para utilizar con (aplicación) HPLC (cromatografía de líquidos de alto rendimiento)
Objetivo Aclaración de preparación de muestras analíticas
Tipo Estación de plástico
Suficiente para Protein Purification
Formato Tiras de 8 pocillos