Learn More
Kartell™ Abrazaderas para juntas de vidrio
Código de producto. 15835587
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10/19
34/35
45/40
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño unitSize
15835587 45/40 paquete de 10
15875577 10/19 paquete de 10
15825587 34/35 paquete de 10
3 options
Código de producto. 15835587
Marca: Kartell™ 3454000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Abrazaderas de plástico para una conexión segura de juntas cónicas de vidrio con acabado estándar
  • A prueba de corrosión
  • No raya el cristal
  • Disponible en varios colores según el tamaño
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Cantidad 10/paq.
Material POM
Tamaño 45/40
Color Marrón