Learn More
Abrazaderas
Código de producto. 11990259
Change view
Click to view available options
Admite:
Matraz de 300 ml
Matraz redondo de 100 ml
Matraz redondo de 250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
11990259 Matraz de 300 ml cada uno
10163402 Matraz redondo de 100 ml cada uno
10173402 Matraz redondo de 250 ml cada uno
3 options
Código de producto. 11990259
Marca: Medline Scientific AAA23556
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Abrazaderas para matraces para incubadoras de agitación
La gama de incubadoras de agitación refrigeradas Lab Companion incluye el modelo SI-600R, una versión más pequeña, el SI-300R y el modelo de suelo SI-971R, que es capaz de incubar grandes volúmenes y a temperaturas muy bajas (+ 4 °C). Las unidades SI-300R y SI-600R son modelos de sobremesa con un ancho delgado para garantizar que encajan en los espacios más estrechos. La tapa, que se sujeta con puntales de presión de gas integrales, se abre para dar acceso frontal y superior a cualquier tamaño de matraz de hasta 2000 ml. El sistema de control CLS patentado supera las normas de seguridad de clase II para su uso en zonas en las que puede haber entornos inflamables.
  • El controlador PID garantiza el control exacto de la temperatura
  • Indicador LED
  • Permite seleccionar el movimiento orbital o de vaivén
  • Serpentines de refrigeración suministrados con modelos no refrigerados
  • Longitud de recorrido ajustable
  • Se suministra con una plataforma universal; gama de incubadoras de agitación de sobremesa y suelo adecuadas para una gran variedad de aplicaciones.
Especificaciones
Admite Matraz de 300 ml
Tipo de producto Pinzas