Learn More
Corning™ Pinzas para matraz Erlenmeyer
Código de producto. p-8007925 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Matraz Erlenmeyer de 25 ml
Matraz Erlenmeyer de 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
11303815 Matraz Erlenmeyer de 25 ml cada uno
11313815 Matraz Erlenmeyer de 50 ml cada uno
2 options
Código de producto. 11303815
Marca: Corning™ 480110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con varios tamaños de matraces Erlenmeyer.
Se trata de una abrazadera para su uso con matraces Erlenmeyer, para su uso con el agitador orbital Corning™ LSE™ y el agitador orbital Corning™ LSE™ de baja velocidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Matraz Erlenmeyer de 25 ml
Tipo de producto Pinzas