Learn More
DWK Life Sciences™ Abrazadera para juntas esféricas, con tornillo de apriete, de acero inoxidable
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
La abrazadera de rótula con tornillo de bloqueo permite una conexión muy segura gracias al bloqueo adicional del tornillo de bloqueo.
- El tornillo de bloqueo permite una conexión muy segura mediante un dispositivo de bloqueo adicional.
- Excelente estabilidad dimensional en comparación con las abrazaderas de cable convencionales
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Fijación de las juntas esmeriladas esféricas |
| Para utilizar con (aplicación) | Fijación de las juntas esmeriladas esféricas |
| Tamaño | S 19 |