Descripción
- Accesorio para agitadores de varilla
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 5,000 cm |
| Anchura (métrico) | 20,000 cm |
| Peso (métrico) | 330,000 g |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 30,000 x 20,000 x 5,000 cm |