Learn More
OHAUS™ Abrazadera doble
Código de producto. 17151001 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
30,000 x 20,000 x 5,000 cm
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17151001 30,000 x 20,000 x 5,000 cm 1 unidad
1 options
Código de producto. 17151001
Marca: OHAUS™ 30586773
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Abrazadera doble para su uso con agitadores de varilla.
  • Accesorio para agitadores de varilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (métrico) 5,000 cm
Anchura (métrico) 20,000 cm
Peso (métrico) 200,000 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30,000 x 20,000 x 5,000 cm