Descripción
- Recipientes multiuso
- Acero inoxidable 316L
- Interior sin fisuras
- Se suministra con tapa, abrazadera y junta de silicona (grado aceptable por la FDA)
- Amplia tapa de triple abrazadera de 100 mm de diámetro BS 4825-3
- Acabado satinado
- Asas laterales
- El cuello presenta un ángulo de 60° para facilitar la descarga de polvo
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (316 l) |
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Diámetro (métrico) | 210 mm |
| Altura (métrico) | 366 mm |
| Incluye | Tapa, abrazadera y junta de silicona |