Learn More
Sampling Systems™ Recipientes de abrazaderas
Código de producto. 15849691 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1L
2 L
5 L
10 L
20 L
25 L
Diámetro (métrico):
133 mm
135mm
180 mm
210 mm
303 mm
Altura (métrico):
109mm
188 mm
262 mm
366 mm
463 mm
523 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
15849691 1L 135mm 109mm cada uno
15859691 2 L 133 mm 188 mm cada uno
15869691 5 L 180 mm 262 mm cada uno
15879691 10 L 210 mm 366 mm cada uno
15889691 20 L 303 mm 463 mm cada uno
15899691 25 L 303 mm 523 mm cada uno
6 options
Código de producto. 15849691
Marca: Sampling Systems™ A56601
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Los recipientes de abrazaderas Sampling Systems™ son ideales para aplicaciones higiénicas exigentes, ya que están fabricados de acero inoxidable de alta calidad.
  • Recipientes multiuso
  • Acero inoxidable 316L
  • Interior sin fisuras
  • Se suministra con tapa, abrazadera y junta de silicona (grado aceptable por la FDA)
  • Amplia tapa de triple abrazadera de 100 mm de diámetro BS 4825-3
  • Acabado satinado
  • Asas laterales
  • El cuello presenta un ángulo de 60° para facilitar la descarga de polvo
Especificaciones
Material Acero inoxidable (316 l)
Capacidad (métrico) 1L
Diámetro (métrico) 135mm
Altura (métrico) 109mm
Incluye Tapa, abrazadera y junta de silicona