Learn More
OHAUS™ Conector de abrazadera
Código de producto. 15792399 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
CREG
Channel
De extremo a extremo
Entramado
Extremo de varilla
Hook
Multivarilla
S
Material:
Acero inoxidable
Aluminio
Mango niquelado
Tamaño:
(40 × 33 mm) (Al × L)
102 mm de longitud
152 mm de longitud
203 mm de longitud
51 mm de longitud
De 0 a 13 mm (rango de agarre)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Material Tamaño unitSize
15792399 S Acero inoxidable De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
15702309 Extremo de varilla Mango niquelado De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
15702319 CREG Aluminio 51 mm de longitud cada uno
15712309 S Mango niquelado De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
15712319 CREG Aluminio 102 mm de longitud cada uno
15722309 Hook Mango niquelado De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
15722319 CREG Aluminio 152 mm de longitud cada uno
15722409 Hook Acero inoxidable De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
15732319 CREG Aluminio 203 mm de longitud cada uno
15752309 Channel Mango niquelado (40 × 33 mm) (Al × L) cada uno
15762269 Extremo de varilla Acero inoxidable De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
15762309 Multivarilla Mango niquelado (40 × 33 mm) (Al × L) cada uno
15782309 De extremo a extremo Aluminio De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
15792299 Entramado Aluminio De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
14 options
Código de producto. 15792399
Marca: OHAUS™ 30392355
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El conector de abrazadera OHAUS™ proporciona un soporte seguro para sujetar el material de vidrio en posiciones elevadas.
  • Sostenga el material de vidrio de forma segura
  • Resistentes a la corrosión
  • Proporciona comodidad con una estabilidad y durabilidad excepcionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector S
Tipo de semicelda
Material Acero inoxidable
Incluye Ángulo de conexión fijo de 90°
Descripción Abrazadera, conector, S, CLC-SCONNS
Tamaño De 0 a 13 mm (rango de agarre)
Tamaño (métrico) del asa 0 a 13 mm