Learn More
OHAUS™ Conector de abrazadera
Código de producto. 15792299 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
CREG
Channel
De extremo a extremo
Entramado
Extremo de varilla
Hook
Multivarilla
S
Material:
Acero inoxidable
Aluminio
Mango niquelado
Tamaño:
(40 × 33 mm) (Al × L)
102 mm de longitud
152 mm de longitud
203 mm de longitud
51 mm de longitud
De 0 a 13 mm (rango de agarre)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Material Tamaño unitSize
15792299 Entramado Aluminio De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
15702309 Extremo de varilla Mango niquelado De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
15702319 CREG Aluminio 51 mm de longitud cada uno
15712309 S Mango niquelado De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
15712319 CREG Aluminio 102 mm de longitud cada uno
15722309 Hook Mango niquelado De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
15722319 CREG Aluminio 152 mm de longitud cada uno
15722409 Hook Acero inoxidable De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
15732319 CREG Aluminio 203 mm de longitud cada uno
15752309 Channel Mango niquelado (40 × 33 mm) (Al × L) cada uno
15762269 Extremo de varilla Acero inoxidable De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
15762309 Multivarilla Mango niquelado (40 × 33 mm) (Al × L) cada uno
15782309 De extremo a extremo Aluminio De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
15792399 S Acero inoxidable De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
14 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15792299
Marke: OHAUS™ 30392255
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
El conector de abrazadera OHAUS™ proporciona un soporte seguro para sujetar el material de vidrio en posiciones elevadas.
  • Sostenga el material de vidrio de forma segura
  • Resistentes a la corrosión
  • Proporciona comodidad con una estabilidad y durabilidad excepcionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipos de conector Entramado
Tipo de semicelda
Material Aluminio
Incluye Ángulo de conexión fijo de 90°
Descripción Abrazadera, conector, entramado, CLC-LTTCEA
Tamaño De 0 a 13 mm (rango de agarre)
Tamaño (métrico) del asa 0 a 13 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.