Learn More
OHAUS™ Conector de abrazadera
Código de producto. 15752309 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
CREG
Channel
De extremo a extremo
Entramado
Extremo de varilla
Hook
Multivarilla
S
Material:
Acero inoxidable
Aluminio
Mango niquelado
Tamaño:
(40 × 33 mm) (Al × L)
102 mm de longitud
152 mm de longitud
203 mm de longitud
51 mm de longitud
De 0 a 13 mm (rango de agarre)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Material Tamaño unitSize
15752309 Channel Mango niquelado (40 × 33 mm) (Al × L) cada uno
15702309 Extremo de varilla Mango niquelado De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
15702319 CREG Aluminio 51 mm de longitud cada uno
15712309 S Mango niquelado De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
15712319 CREG Aluminio 102 mm de longitud cada uno
15722309 Hook Mango niquelado De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
15722319 CREG Aluminio 152 mm de longitud cada uno
15722409 Hook Acero inoxidable De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
15732319 CREG Aluminio 203 mm de longitud cada uno
15762269 Extremo de varilla Acero inoxidable De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
15762309 Multivarilla Mango niquelado (40 × 33 mm) (Al × L) cada uno
15782309 De extremo a extremo Aluminio De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
15792299 Entramado Aluminio De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
15792399 S Acero inoxidable De 0 a 13 mm (rango de agarre) cada uno
14 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15752309
Brand: OHAUS™ 30392261
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
El conector de abrazadera OHAUS™ proporciona un soporte seguro para sujetar el material de vidrio en posiciones elevadas.
  • Sostenga el material de vidrio de forma segura
  • Resistentes a la corrosión
  • Proporciona comodidad con una estabilidad y durabilidad excepcionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipos de conector Channel
Tipo de semicelda
Material Mango niquelado
Descripción Abrazadera, conector, canal, CLC-CHANLZ
Altura (métrico) 40,000 mm
Altura (imperial) 1,58 in
Tamaño (40 × 33 mm) (Al × L)
Anchura (imperial) 1,30 in
Anchura (métrico) 33,00 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.