Descripción
- Sostenga el material de vidrio de forma segura
- Resistentes a la corrosión
- Proporciona comodidad con una estabilidad y durabilidad excepcionales
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Hook |
| Tipo | de semicelda |
| Material | Acero inoxidable |
| Incluye | Ángulo de conexión fijo de 90° |
| Descripción | Abrazadera, conector, gancho, CLC-HOOKCS |
| Tamaño | De 0 a 13 mm (rango de agarre) |
| Tamaño (métrico) del asa | 0 a 13 mm |