Learn More
OHAUS™ Conector de abrazadera
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Tipos de conector:
CREG
Channel
De extremo a extremo
Entramado
Extremo de varilla
Hook
Multivarilla
S
Material:
Acero inoxidable
Aluminio
Mango niquelado
Tamaño:
(40 × 33 mm) (Al × L)
102 mm de longitud
152 mm de longitud
203 mm de longitud
51 mm de longitud
De 0 a 13 mm (rango de agarre)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sostenga el material de vidrio de forma segura
- Resistentes a la corrosión
- Proporciona comodidad con una estabilidad y durabilidad excepcionales
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | CREG |
| Tipo | de semicelda |
| Material | Aluminio |
| Descripción | Abrazadera, conector, barra, CLC-HTZMBA10 |
| Longitud (imperial) | 4 in. |
| Longitud (métrico) | 102 mm |
| Tamaño | 102 mm de longitud |