Learn More
Hach™ Soluciones de reactivos del analizador CL17
Descripción
Utilizar con el analizador de cloro CL17 (modelo 5440000) o métodos analíticos a granel para medir los niveles de cloro total o libre.Las soluciones de reactivos para el analizador de Hach™ CL17 incluyen compuesto DPD, solución indicadora (para cloro libre o total) y solución tampón (para cloro libre o total).
El analizador de cloro CL17 es un analizador en línea fiable para el análisis colorimétrico DPD de cloro libre, cloro total o permanganato en aplicaciones de desinfección. Proporciona resultados precisos y fiables y está aprobado por la EPA para el análisis de cloro libre o total. El mantenimiento preventivo mensual se puede realizar en 15 minutos o menos sin herramientas especiales.
- Seleccione los reactivos de cloro libre o total (indicador y soluciones tampón, en función del parámetro que se esté midiendo)
- El compuesto DPD se añade al frasco de solución indicadora de cloro total o libre
- Los frascos de solución de indicador + DPD y solución tampón (libre o total) se cargan directamente en el analizador de cloro CL17
- El CL17 puede funcionar sin supervisión hasta 30 días, sin mantenimiento diario
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Cloro libre |
| Certificaciones/conformidad | Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA) |
| Formato | Solución |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis colorimétrico de cloro libre |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador de cloro CL17 (n.º de manual 5440000) |
| Nº de pruebas | 450 |
| Cantidad | 473 mL |
| temp | 0 - 5 mg/l |
| Método de prueba | DPD |
| Tipo | Solución tampón de cloro libre |