Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CKMB humano
Código de producto. p-7231022
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
15404953 96 pruebas 1 set
17145399 5 × 96 pruebas cada uno
18537954 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 15404953
Marca: Invitrogen™ EHCKMB
ELISA
The Human CKMB ELISA quantitates Hu CKMB in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu CKMB. Principle of the method The Human CKMB solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Cataliza de forma reversible la transferencia de fosfato entre el ATP y diversos fosfógenos (p. ej., fosfato de creatina). Las isoenzimas de la creatina cinasa desempeñan un papel central en la transducción de energía en tejidos con demandas de energía grandes y fluctuantes, como el músculo esquelético, el corazón, el cerebro y los espermatozoides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P06732,P12277
Intervalo del ensayo 0,328-80 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 6 pg
Intervalo de calibración De 0,3 ng/ml a 80 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quinasa e inhibidores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta CKMB humanos. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 1152, 1158
Símbolo de gen B-CK,BCKB,HEL-211,HEL-S-29,CKB,CKMM,M-CK
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Ciclo y proliferación celular
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo N/D
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min