missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CK1 alpha Monoclonal Antibody (3C10F7, 3C10G5, PMC01, 4D12B3,3C10F7C11)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11395273
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11395273 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11395273 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA515300

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-15300 targets CK1 in indirect ELISA, IHC and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15300 immunogen is purified recombinant fragment of CK1 expressed in E. Coli.

CNSK1A1 (CK1 alpha 1) is a member of the casein kinase I (CKI) gene family, which encodes serine/threonine kinases that preferentially phosphorylate acidic substrates. CKI proteins are monomeric, ranging from 25 to 55 kD, and are found in the nuclei, cytoplasm, and membrane fractions of eukaryotic cells. It can phosphorylate a large number of proteins. Participates in Wnt signaling. Phosphorylates CTNNB1 at 'Ser-45'. May phosphorylate PER1 and PER2. May play a role in segregating chromosomes during mitosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CK1 alpha
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3C10F7, 3C10G5, PMC01, 4D12B3,3C10F7C11, 3C10G5, PMC01, 4D12B3, 3C10F7C11
Concentración Conc. Not Determined
Conjugado Unconjugated
Formulación ascites with 0.03% sodium azide
génica CSNK1A1
N.º de referencia del gen P48729
Alias de gen 2610208K14Rik; 4632404G05Rik; 5430427P18Rik; casein kinase 1 alpha 1; casein kinase 1 alpha 1 like; casein kinase 1 alpha 1 S homeolog; casein kinase 1 alpha 1 S homeolog; casein kinase 1, alpha 1; casein kinase 1 alpha isoform; casein kinase 1, alpha 1; casein kinase 1alpha S; casein kinase 1-alphaL; casein kinase 1-alphaLS; casein kinase I; casein kinase I alpha; casein kinase I alpha L isoform; casein kinase I alpha LS; casein kinase I alpha S; Casein kinase I isoform alpha; casein kinase I isoform alpha; casein kinase I; casein kinase I-alpha; CHUNP6894; CK I alpha; CK1; ck1 alpha; CK1a; ck1alpha; CK1alphaS; CKI alpha; CK-I alpha; CKIa; CKI-alpha; clock regulator kinase; Csnk1a; csnk1a1; CSNK1A1 protein; csnk1a1.S; CSNK1A1/CK1; CSNK1A1L; down-regulated in lung cancer; epididymis secretory sperm binding protein Li 77p; HEL-S-77p; HLCDGP1; OTTHUMP00000224000; OTTHUMP00000224001; OTTHUMP00000224003; PRO2975; protein kinase; sb:eu866; wu:fb65a02; wu:fi30h04; wu:fj19c11; XELAEV_18021437mg; YIL035C; zgc:92158
Símbolos de los genes CSNK1A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of CK1 expressed in E. Coli.
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1452
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.