Learn More
Citronelol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-93334 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
5 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10714601 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10030770 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10724601 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
3 options
Código de producto. 10714601
Marca: Thermo Scientific Acros 110460050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-22-9 | C10H20O | 156.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-22-9
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.27
Número MDL MFCD00002935
Clave InChI QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol
PubChem CID 8842
ChEBI CHEBI:50462
Nombre IUPAC 3,7-dimetiloct-6-en-1-ol
SMILES CC(CCC=C(C)C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citronellol
Nombre de nota 95%
Color Incolora
Densidad 0.8540g/mL
Punto de ebullición 222.0°C
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Índice de refracción 1.4550 to 1.4580
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, 451
Índice Merck 15, 2329
Gravedad específica 0.854
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citronellol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.