Learn More
Ácido cítrico monohidrato, extra puro, SLR, granular, Fisher Chemical
Código de producto. 10745901 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500g
1 kg
2,5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
5 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10745901 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10233470 500g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10161850 2,5 kg Jarra de plástico para polvo 2.50 KG
10429170 5 kg Barril de plástico 5 KG
4 options
Código de producto. 10745901
Marca: Fisher Chemical C/6160/60
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 5949-29-1
Fórmula molecular C6H10O8
Peso molecular (g/mol) 210.14
Número MDL 149972
Clave InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Hidrato de ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
pH 1.8
Punto de fusión 135 °C
Color Blanco
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.15g/mol
Cantidad 1 kg
Envase Jarra de plástico para polvo
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Citric acid monohydrate, Citric acid