Learn More
Ácido cítrico monohidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Europea, BP, USP, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7072928 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2,5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
5 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10345410 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10655102 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10796281 2,5 kg Jarra de plástico para polvo 2.50 KG
10665102 5 kg Barril de plástico 5 KG
4 options
Código de producto. 10345410
Marca: Fisher Chemical C/6200/53
Solicitar formato a granel o personalizado
C6H8O7.H2O, número de CAS-5949-29-1, 5 kg, blanco, 210,15 g/mol, 135 °C, 149972, jarra de plástico, 1,8, sólida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5949-29-1
Fórmula molecular C6H10O8
Peso molecular (g/mol) 210.14
Número MDL 149972
Clave InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Hidrato de ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
pH 1,8
Punto de fusión 135 °C
Color Blanco
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.15g/mol
Cantidad 500 g
Envase Jarra de plástico para polvo
Forma física Sólido