Learn More
Monohidrato de ácido cítrico, 99,5+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049790
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
1kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
11348107 100 g 100 g
11328107 500g 500 g
11338107 1kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 11348107
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022869.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5949-29-1 | C6H10O8 | 210.138 g/mol
Citric acid monohydrate is used in the preparation of citrate buffer in platelets for intravital microscopy. It acts as a pH-control agent in foods, beverages and pharmaceuticals applications. It acts as an iron chelator. In animals, it improves the utilization of nutritional calcium. It is a useful buffer component for antigen and epitope unmasking. It is also used as an acidifier, flavoring agent and chelating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5949-29-1
Fórmula molecular C6H10O8
Peso molecular (g/mol) 210.138
Número MDL MFCD00149972
Clave InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Nombre IUPAC Hidrato de ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid monohydrate
Color Blanco
Índice Merck 14,2326
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.14 (192.13 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Densidad 1.542 g/mL
Cantidad 100 g
Olor Inodoro
Forma física Polvo granular
Sensibilidad Higroscópico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.