Learn More
Ácido cítrico, granulado, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15527774 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15527774 500g Frasco de polietileno cada uno
1 options
Código de producto. 15527774 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 011001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 5949-29-1
Fórmula molecular C6H10O8
Peso molecular (g/mol) 210.138
Clave InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Nombre IUPAC Hidrato de ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric Acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.14
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Cantidad 500g
Envase Frasco de polietileno
Forma física Granular
Gravedad específica 1 l = 1,54kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric Acid Monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Citric acid, monohydrate