Descripción
The citrate synthase antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human citrate synthase. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The citrate synthase antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | citrate synthase |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2F9G6 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein G purification |
| Cantidad | 20 μL |
| Mostrar más |