Learn More
Solución tampón de citrato, Farmacopea europea pH 7,8, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium citrate buffer solution |
| Concentración | 0,034 M (citrato de sodio), 0,101 M (cloruro de sodio) |
| pH | 7.8 |
| Cantidad | 1000 mL |
| Envase | Frasco |
| Grado | Eu. farmacopea Referencia |