Learn More
Hidracida citracónica, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11349889
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11349889 1 g 1 g
11359889 5 g 5 g
11369889 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11349889
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25152.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5754-18-7
Fórmula molecular C5H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 126.12
Número MDL MFCD00067746,MFCD00023867
Clave InChI QAVYOWFNXMHVEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylpyridazine-3,6-diol, 3,6-dihydroxy-4-methylpyridazine, 1,2-dihydro-4-methyl-3,6-pyridazinedione, 4-methyl-3,6-pyridazinediol, 3,6-pyridazinedione, 1,2-dihydro-4-methyl, 3, 1,2-dihydro-4-methyl, 2-butenedioic acid, cyclic hydrazide, z, acmc-1aqja, 4-methylmaleic hydrazide, methylmaleic acid hydrazide
PubChem CID 79826
SMILES CC1=CC(=O)NNC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citraconic hydrazide
Punto de fusión 284°C to 288°C
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 4-metil-1,2-dihidropiridacina-3,6-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 97%