Learn More
Ácido citrónico, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044036
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11356826 10 g 10 g
11366826 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11356826
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04178.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 498-23-7 | C5H6O4 | 130.10 g/mol
Citraconic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido citrónico es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Es higroscópico en la naturaleza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-23-7
Fórmula molecular C5H6O4
Peso molecular (g/mol) 130.10
Número MDL MFCD00078086
Clave InChI HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
Sinónimo 2-methylmaleate, citraconate 2-, z-2-methylbut-2-enedioate
PubChem CID 5461090
ChEBI CHEBI:30719
Nombre IUPAC (Z)-2-metilbut-2-endioato
SMILES C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citraconic acid
Punto de fusión 88°C to 91°C
Densidad 1.62
Cantidad 10 g
Beilstein 1722679
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2321
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.1
Porcentaje de pureza ≥98%