Learn More
cis-Jasmone, 94%, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7024427
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11429366 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11429366
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19060.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 488-10-8
Fórmula molecular C11H16O
Peso molecular (g/mol) 164.25
Número MDL MFCD00001402,MFCD00001402,MFCD00001402
Clave InChI XMLSXPIVAXONDL-PLNGDYQASA-N
Sinónimo trans-jasmone, e-jasmone, unii-7tcs3y45dr, 7tcs3y45dr, 3-methyl-2-e-pent-2-enyl cyclopent-2-en-1-one, 2-cyclopenten-1-one, 3-methyl-2-2-pentenyl-, e, 3-methyl-2-pent-2-en-1-yl cyclopent-2-en-1-one, 3-methyl-2-2e-pent-2-en-1-yl cyclopent-2-en-1-one, jasmone, e, 3-methyl-2-2-pentenyl-2-cyclopenten-1-one
PubChem CID 1549019
Nombre IUPAC 3-methyl-2-[(2Z)-pent-2-en-1-yl]cyclopent-2-en-1-one
SMILES CC\C=C/CC1=C(C)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Jasmone
Densidad 0.94
Punto de ebullición 134°C to 135°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.499
Cantidad 100 g
Beilstein 1907713
Índice Merck 14,5259
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza 94%