Learn More
cis-6-nonenal, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368065
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
11368065 2 g 2 g
11378065 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11368065
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08260.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un componente con el sabor del melón.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado del aire y de agentes oxidizantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Mantener las fuentes de ignición alejadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2277-19-2
Fórmula molecular C9H16O
Peso molecular (g/mol) 140.226
Número MDL MFCD00014683
Clave InChI RTNPCOBSXBGDMO-ARJAWSKDSA-N
Sinónimo cis-6-nonenal, z-6-nonenal, z-non-6-enal, cis-6-nonen-1-al, 6-nonenal, z, 6-nonenal, cis, 6z-non-6-enal, 6-cis-nonenal, 6-nonenal, 6z, fema no. 3580
PubChem CID 5362720
Nombre IUPAC (Z)-no-6renal
SMILES CCC=CCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-6-Nonenal
Densidad 0.847
Punto de ebullición 72°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.445
Cantidad 2 g
Beilstein 2323664
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.22
Porcentaje de pureza 94%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.