Learn More
cis-5-Octen-1-ol, 95 %, resto de isómero principalmente trans, Thermo Scientific™
Product Code. 11454037
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11454037
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19454.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64275-73-6
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.215
Número MDL MFCD00015569
Clave InChI VDHRTASWKDTLER-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo oct-5-en-1-ol, e-oct-5-en-1-ol, 5-octen-1-ol, 5e-oct-5-en-1-ol
PubChem CID 6008958
Nombre IUPAC (E)-oct-5-en-1-ol
SMILES CCC=CCCCCO
Specifications
Nombre del producto químico o material cis-5-Octen-1-ol
Densidad 0.85
Punto de ebullición 95°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Notas del porcentaje del ensayo Resto de isómero principalmente trans
Índice de refracción 1.452
Cantidad 5 g
Beilstein 1840670
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 95%
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.