Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoico
Descripción
Important polyunsaturated fatty acid of the marine food chain that serves as a precursor for the prostaglandin-3 and thromboxane-3 families. It differs from arachidonic acid (the eicosatetraenoic acid that is a precursor for the prostaglandin and thromboxane-2 families) by the extra double bond between the third and fourth carbons from the methyl end of the molecule. Antilipemic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 mg |
| Descripción | Incolora |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302,45 |
| Temperatura de inflamación | 93 °C (199 °F) |
| Densidad | 0,943 |
| Sensibilidad | Sensible al aire y la luz. |
| Punto de fusión | - 54° |
| Solubilidad | Soluble en metanol |
| Tipo de producto | Ácido cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoico |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Eicosapentaenoic acid