Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoico, 98 %
Código de producto. p-4228638 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11914971 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
11904971 1 g Frasco de vidrio 1 g
2 options
Código de producto. 11914971
Marca: Thermo Scientific Chemicals 427641000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6217-54-5 | C22H32O2 | 328.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6217-54-5
Fórmula molecular C22H32O2
Peso molecular (g/mol) 328.49
Clave InChI MBMBGCFOFBJSGT-OBOJEMQYSA-N
PubChem CID 57417355
Nombre IUPAC Ácido (4E,7E,10E,13E,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoico
SMILES CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
Punto de fusión -44°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2CHCH)6CH2CH2COOH
Cantidad 100 mg
Índice Merck 15, 3443
Gravedad específica 0.95
Sinónimo cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid, 4,7,10,13,16,19-cis-docosahexaenoic acid, cis-4, 7, 10, 13, 16, 19-docosahexaenoic acid, 4z-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.49
Porcentaje de pureza 98%
Forma física petróleo, aceite