Learn More
cis-2-buteno-1,4-diol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3757129 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10085753 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10254610 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
11954631 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
3 options
Código de producto. 10085753
Marca: Thermo Scientific Acros 107721000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6117-80-2 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6117-80-2
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00002924,MFCD00063207
Clave InChI ORTVZLZNOYNASJ-UPHRSURJSA-N
Sinónimo cis-2-butene-1,4-diol, z-2-butene-1,4-diol, cis-butenediol, unii-za7vgu6scv, cis-1,4-dihydroxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, 2z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, z, za7vgu6scv
PubChem CID 643790
SMILES OC\C=C/CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2-Butene-1, 4-diol
Nombre de nota 97% cis
Punto de fusión 7.0°C
Color Incolora
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 235.0°C
Temperatura de inflamación 128°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (cis-isomer) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH=CHCH2OH
Índice de refracción 1.4770 to 1.4800
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,slightly soluble in benzene
Nombre IUPAC (Z)-but-2-eno-1,4-diol
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-2-Butene-1,4-diol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.